Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Stericup™ E-GP
La nueva incorporación a™ la familia de liberación rápida Stericup. Desarrollado con conciencia ecológica.
304.00€ - 431.00€
Especificaciones
Color | Transparente con adaptador azul |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Poliestireno |
Material (membrana) | PES Express PLUS |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Ajuste de la salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Ajuste de la salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16477545
![]() |
Merck
SEGPU0538 |
500 mL | Con rosca de 38 mm |
304.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16487545
![]() |
Merck
SEGPU0545 |
500 mL | Con rosca de 45 mm |
304.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16497545
![]() |
Merck
SEGPU1138 |
1000 mL | Con rosca de 38 mm |
431.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16407555
![]() |
Merck
SEGPU1145 |
1000 mL | Con rosca de 45 mm |
431.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Espere la misma reducción de alto rendimiento de la carga biológica en los medios y tampones en los que’puede confiar con™™ los filtros Stericup y Steritop, con beneficios adicionales:
- Reducción significativa y medible de los residuos peligrosos
- Almacenamiento liberado en salas de TC más pequeñas, donde el espacio es muy importante
- Cumplimiento mejorado y mediable de los requisitos de sostenibilidad institucional de los laboratorios—o un medio para alcanzar los objetivos individuales de responsabilidad ambiental
Especificaciones
Transparente con adaptador azul | |
Poliestireno | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
Filtros para frascos | |
73 mm |
Sí | |
PES Express PLUS | |
Estéril | |
Filtración estéril | |
73 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Stericup™ E-GP