Learn More
Contec™ Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Se suministran listas para usar y son eficaces contra las bacterias y las levaduras en apenas 3 minutos. La solución Contec™ Sterile CyChlor es un nuevo desinfectante de amplio espectro diseñado para el uso diario.
Marca:  Contec™ SBC100CC
144.66 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15959875
  • 189.00€ / 6 botellas
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
  • Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • Aptas para su uso en salas limpias de grado A y B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desinfectante
3 to 6
Incolora
Salas limpias grados A y B
Fluid
Limited-use
No
1 L
Líquido
Estéril
Not Autoclavable
Clear
Contenedor con tapa
Con filtro
6/Paq.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote240502749 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/12/2024 Catalog NumberSBC100CC
Número de lote231202634 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/03/2024 Catalog NumberSBC100CC
Número de lote221202273 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/08/2023 Catalog NumberSBC100CC
Número de lote220702151 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/06/2023 Catalog NumberSBC100CC
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Sterile CyChlor > Capacidad:1 L