Learn More
Texwipe™ Sistema de recogida y transporte en seco estéril
Unidades estériles listas para su uso para la recogida y el transporte de muestras bacteriológicas.
525.00€ - 2065.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificados de irradiación y de conformidad |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo diagnóstico, monitorización medioambiental, muestreo de ADN, muestreo de superficies |
Color del asa | Blanco |
Tipo de producto | Hisopos para salas limpias |
Longitud del mango (imperial) | 5,276 in |
Código de producto | Marca | Material de la punta | Longitud de la cabeza (métrico) | Anchura de la cabeza (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de la punta | Longitud de la cabeza (métrico) | Anchura de la cabeza (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17238879
|
Texwipe™
STX705PT |
Algodón | 18,2mm | 7mm |
2065.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16517349
|
Texwipe™
STX705PT |
Algodón | 18,2mm | 7mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17288879
|
Texwipe™
STX764T |
Poliéster | 17mm | 4,6mm |
1420.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17166199
|
Texwipe™
STX764T |
Poliéster | 17mm | 4,6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Diseñado para mantener la integridad tanto en la recogida de muestras como en el transporte de muestras al laboratorio.- Fabricado en 100 % algodón hilado de grado USP o 100 % poliéster hilado de grado USP
- Los hisopos se unen de forma segura a un eje de poliestireno flexible mediante un adhesivo de base acuosa
- Los hisopos de 155 mm de longitud permiten llegar a lugares de muestreo de difícil acceso
- La tapa moldeada de LDPE de grado médico sujeta el mango de forma segura para mayor seguridad y esterilidad durante el muestreo
- El cierre a prueba de manipulación garantiza la esterilidad en el punto de uso
- Tubo de polipropileno de 1 mm de grosor para uso médico con diseño de fondo redondo moldeado continuo
- Los anillos de la tapa garantizan un cierre hermético y protegen contra la contaminación durante el transporte
- Envase etiquetado para uso global
- Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO 11137
- El código de lote y la fecha de caducidad están claramente marcados en cada tubo
- Los certificados de irradiación y conformidad adjuntos a cada caja confirman que la dosis de irradiación cumple con las especificaciones
Información de órdenes
1 hisopo/tubo; 100 tubos/caja; 5 cajas/caja
Especificaciones
Certificados de irradiación y de conformidad | |
Blanco | |
5,276 in | |
Adhesivo de base acuosa |
Muestreo diagnóstico, monitorización medioambiental, muestreo de ADN, muestreo de superficies | |
Hisopos para salas limpias | |
134mm | |
Poliestireno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Texwipe™ Sistema de recogida y transporte en seco estéril