Learn More
Sampling Systems™ Frascos estériles para líquidos y polvo
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Descripción
- Una gama de frascos estériles de boca ancha de alta calidad.
- Los frascos tienen un cuerpo de HDPE y un tapón de rosca de PP.
- Todos los polímeros utilizados para estos frascos están fabricados con polímeros conformes a la FDA.
- Estos frascos estériles son ideales para su uso en laboratorios y zonas de producción.
- Los frascos tienen un cuello ancho que los hace ideales cuando se trabaja con polvos y líquidos.
- El proceso de envasado se realiza en una sala limpia de clase 7, y cada frasco se envasa en una bolsa de película laminada.
- Después de embalar los frascos, se esterilizan mediante radiación gamma.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Fabricados con HDPE/PP de conformidad con la FDA, la CE 1935/2004 y la UE 10/2011.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Envase | Embolsados individualmente |
Esterilidad | Estéril |
Boca | ancho, de rosca |
Altura (métrico) | 131 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Sampling Systems™ Frascos estériles para líquidos y polvo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido