Learn More
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo. Las asas de siembra de poliestireno estériles Gosselin™ ofrecen una solución superior para la transferencia de organismos microscópicos, inóculos o siembras por estría.
Marca: Corning™ OS10-02
104.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Asas de siembra de poliestireno (PS)
- Extremidad esférica o de aguja
- 1 μl o 10 μl
Especificaciones
10 μl | |
Poliestireno | |
Azul | |
3000/paq. |
194 mm | |
Estéril | |
Asa de siembra con punta de aguja | |
Bolsa con cremallera a prueba de manipulación |
Cosmetic and chemical industries
Tamaño : 3.8 MB
Título del producto
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles > 10 μl; esférico
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido