Learn More
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo. Las asas de siembra de poliestireno estériles Gosselin™ ofrecen una solución superior para la transferencia de organismos microscópicos, inóculos o siembras por estría.
312.00€ - 836.00€
Código de producto | Marca | Color | Volumen | Longitud (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen | Longitud (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12682275
![]() |
Corning™
OS1-01 |
Natural | 1 μl | 192 mm | Asa de siembra con punta de aguja |
521.12€
paquete de 9000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11733124
![]() |
Corning™
OS1-01 |
Natural | 1 μl | 192 mm | Asa de siembra con punta de aguja |
312.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15241065
![]() |
Corning™
OS1B-01 |
Blanco | 1 μl | 195 mm | Asa de siembra con punta esférica |
521.12€
paquete de 9000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11763124
![]() |
Corning™
OS10-02 |
Azul | 10 μl | 194 mm | Asa de siembra con punta de aguja |
312.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11769515
![]() |
Corning™
OS10B-02 |
Azul | 10 μl | 195 mm | Asa de inoculación |
836.00€
paquete de 9000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
- Asas de siembra de poliestireno (PS)
- Extremidad esférica o de aguja
- 1 μl o 10 μl
Especificaciones
Poliestireno | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles