Learn More
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso
Jeringa manual sin aguja para uso exclusivo en investigación. Adecuada para su uso con filtros de jeringa.
Marca: Fisherbrand™ 14955459
Descripción
- Esterilización GAMMA
- Estériles
- Envasados individualmente en un blíster de plástico/papel
Servicio Técnico
5 años
Especificaciones
14,85 mm | |
10 ml | |
Estéril |
Luer-Lock | |
Luer Lock |
Título del producto
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso > 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido