Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri de 30 a 140 mm Sterilin™
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 501V
103.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
Descripción
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Los tamaños más pequeños son ideales para usar cuando se necesita ahorrar espacio en la incubadora
- La placa de 55 mm alberga filtros de membrana de 47 mm, lo que la hace adecuada para el análisis de aguas
- La placa de diámetro de 50 mm (número de catálogo 124) tiene más de 20 mm de profundidad y está diseñada para ayudar a la manipulación de medios líquidos
- La placa de 140 mm se ha producido y probado de acuerdo con el estándar para placa de Petri EN ISO 24998 que incluye controles dimensionales exhaustivos
- Fabricación aséptica
Especificaciones
Redondo | |
Sin tratar | |
80 | |
3 | |
139 mm |
No estéril | |
Placa de Petri | |
10 | |
21,1 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M551810 | Certificado de conformidad | 14/03/2025 | 501V |
M553270 | Certificado de conformidad | 13/02/2025 | 501V |
M540510 | Certificado de conformidad | 13/02/2025 | 501V |
M473140 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 501V |
M466240 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 501V |