Learn More
Sterilin™ Placas Petri de poliestireno
Marca: Sterilin™ 501V/IRR
170.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Poliestireno | |
Placa de Petri | |
80/caja | |
140 mm |
Título del producto
Sterilin™ Placas Petri de poliestireno > Diámetro exterior: 140mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido