Learn More
Sonics Materials Procesador ultrasónico VC-505
El procesador ultrasónico VC-505 es muy capaz y versátil, ya que puede procesar de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de microlitros a litros.
Marca:  Sonics Materials VC-505-220
Codice prodotto. 10532103
  • 6495.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Muy capaz y versátil, ya que puede procesar de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos; de microlitros a litros
  • y procesadores ultrasónicos de 500 y 750 vatios para procesar con seguridad una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 250 microlitros a 1 litro*
  • Las aplicaciones típicas incluyen nanotecnología (producción de materiales de nanopartículas y dispersiones de grafeno), lisis celular, preparación de muestras, homogeneización, ensayo de ChIP, emulsión, desagregación y desaglomeración, además de usos en el campo del procesamiento de líquidos sonoquímicos.
  • Monitor de energía, vatímetro digital, basado en microprocesador y programable
  • Temporizador de procesos de 10 horas
Specifica
Specifica
Procesar de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 250 ul a 1 l
Sonda de 13 mm con punta reemplazable, kit de herramientas y manual de instrucciones
Temporizador de procesos de 10 horas
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sonics Materials Procesador ultrasónico VC-505 > Procesador ultrasónico VC-505; potencia: 505 W
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato