Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Sterilin™
Almacene muestras de volumen pequeño en los recipientes Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marca: Thermo Scientific™ 129BBAC
361.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para muestras de uso pediátrico y otras aplicaciones clínicas de pequeño volumen. Fabricados de forma aséptica.
Características:- Fabricados de forma aséptica
- Aptos para la centrifugación a 7200 x g
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,09 g) para la conservación de muestras de orina
- Disponibles con un cubreobjetos de vidrio extraíble, lo que facilita el trabajo para el cultivo de microorganismos intracelulares (por ejemplo, Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Nota:
Estos recipientes solo son aptos para el uso in vitro.
Especificaciones
Recipiente | |
Cilíndrico | |
7 mL | |
Polietileno | |
22,5 mm | |
Impreso |
Poliestireno | |
No estéril | |
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE. | |
Bijou + ácido bórico | |
50,2 mm | |
700/Paq. |