Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Sterilin™
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™.
250.00€ - 598.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Capacidad (métrico) | 7 mL |
Material del cierre | Polietileno |
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11369123
|
Thermo Scientific™
129A |
Bijou | Sin etiqueta | 700/Paq. |
499.00€
paquete de 700 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11399133
|
Thermo Scientific™
129B |
Bijou | Impreso | 700/Paq. |
250.00€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11738988
|
Thermo Scientific™
129BBAC |
Bijou + ácido bórico | Impreso | 700/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11817113
|
Thermo Scientific™
129AX/1 |
Bijou + cubreobjetos | Ninguno | 700/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para muestras de uso pediátrico y otras aplicaciones clínicas de pequeño volumen. Fabricados de forma aséptica.
Características:- Fabricados de forma aséptica
- Aptos para la centrifugación a 7200 x g
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,09 g) para la conservación de muestras de orina
- Disponibles con un cubreobjetos de vidrio extraíble, lo que facilita el trabajo para el cultivo de microorganismos intracelulares (por ejemplo, Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Nota:
Estos frascos solo son aptos para el uso in vitro.
Especificaciones
Recipiente | |
Cilíndrico | |
Polietileno | |
50,2 mm |
Poliestireno | |
7 mL | |
22,5 mm | |
700/Paq. |