Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de autoclave Sterilin™
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
Marca: Thermo Scientific™ 511-17
204.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
- Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C
- Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las cajas de toallitas
- Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Bolsas para autoclave (HDPE) | |
200 | |
810 x 610 mm | |
810 mm | |
610 mm |
HDPE (polietileno de alta densidad) | |
121 °C | |
32 in | |
24 in |