Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para tubos de vidrio Sterilin™
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 9998-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.Los tapones para tubos de vidrio Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con un revestimiento de caucho o PTFE.
NO DISPONIBLES EN AMERICA
- Tapones fenólicos para la adaptación a tubos de cuello de rosca 99449 y 99448
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Selección de revestimiento de caucho o PTFE
- Disponible solo en el Reino Unido
Especificaciones
13 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
288 | |
Tubos de vidrio |
PTFE | |
Fenólico | |
No estéril |