Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para tubos de vidrio Sterilin™
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.
310.00€ - 351.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Fenólico |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Material de revestimiento | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Material de revestimiento | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10384011
|
Thermo Scientific™
9998-13 |
13 mm | PTFE | 288 |
310.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10394011
|
Thermo Scientific™
9998-15 |
16 mm | PTFE | 288 |
351.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.Los tapones para tubos de vidrio Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con un revestimiento de caucho o PTFE.
NO DISPONIBLES EN AMERICA
- Tapones fenólicos para la adaptación a tubos de cuello de rosca 99449 y 99448
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Selección de revestimiento de caucho o PTFE
- Disponible solo en el Reino Unido
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Fenólico | |
No estéril | |
Tubos de vidrio |