Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para tubos de vidrio Sterilin™
GREENER_CHOICE
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.
Marca:  Thermo Scientific™ 9998-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10394011
  • 351.00€ / paquete de 288
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.Los tapones para tubos de vidrio Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con un revestimiento de caucho o PTFE.
NO DISPONIBLES EN AMERICA
  • Tapones fenólicos para la adaptación a tubos de cuello de rosca 99449 y 99448
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Selección de revestimiento de caucho o PTFE
Información para pedidos
  • Disponible solo en el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
16 mm
Esterilizable en autoclave
288
Tubos de vidrio
PTFE
Fenólico