Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales certificados Sterilin: sin ARNasa, ADNasa, ADN humano ni pirógenos
Contenedor muy versátil, con un volumen de trabajo de 25 ml, idóneo para investigación en biología molecular y aplicaciones de centrifugación.
Marca: Thermo Scientific™ 30BPPRN
180.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado en condiciones de sala limpia controlada, este contenedor de polipropileno sin pirógenos, ADN humano, ARNasa y ADNasa resistente y transparente tiene una gran variedad de características que lo convierten en un laboratorio esencial.Con un volumen de trabajo de 25 ml y una práctica base cónica independiente, es perfecto para una gran variedad de usos generales de laboratorio, desde la manipulación de muestras hasta aplicaciones de centrifugación.
- Sin ARNasa, ADNasa, ADN humano ni pirógenos
- Tapón Quickstart de ½ giro para facilitar su manipulación
- Excelente rendimiento sin fugas*: probado de conformidad con BS EN 14254, anexo D
- Compatible con 95 kPa a temperatura ambiente
- Disponible liso o con graduación azul y zona de rotulación blanca
- RFC máxima 9500 x g
- Práctica base cónica independiente
- Número de lote en cada recipiente para facilitar la trazabilidad
- Disponible fabricado de forma aséptica con procesos de sala limpia automatizados y controlados o esterilizados mediante radiación
Especificaciones
Recipiente universal | |
Sí | |
Cilíndrico | |
25 ml | |
Recipiente universal de calidad garantizada | |
94mm | |
400 |
Sí | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Polipropileno | |
31mm | |
Sí, con graduaciones | |
9.500 x g |
* El término a prueba de fugas se aplica a los recipientes Thermo Scientific Sterilin que cumplen los criterios de prueba de fugas de acuerdo con BS EN 14254 utilizando agua y un tinte de color.Nota: Esta prueba puede no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los recipientes Thermo Scientific Sterilin en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones.Los recipientes Thermo Scientific Sterilin son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones específicos a presión y temperatura ambiente.