Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales certificados Sterilin: sin ARNasa, ADNasa, ADN humano ni pirógenos
Contenedor muy versátil, con un volumen de trabajo de 25 ml, idóneo para investigación en biología molecular y aplicaciones de centrifugación.
200.00€ - 328.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente universal |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Polipropileno |
Forma | Cilíndrico |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Código de producto | Marca | Etiqueta | Material del cierre | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta | Material del cierre | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15663934
|
Thermo Scientific™
30APPRN |
No | Polipropileno | Aséptico | N/A | ||||
15673934
|
Thermo Scientific™
30BPPRN |
Sí, con graduaciones | Polipropileno | No estéril |
273.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15857531
|
Thermo Scientific™
30APPRN/IRR |
No | Polietileno | Estéril | N/A | ||||
15867531
|
Thermo Scientific™
30BPPRN/IRR |
Sí, con graduaciones | Polietileno | Estéril |
328.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Fabricado en condiciones de sala limpia controlada, este contenedor de polipropileno sin pirógenos, ADN humano, ARNasa y ADNasa resistente y transparente tiene una gran variedad de características que lo convierten en un laboratorio esencial.Con un volumen de trabajo de 25 ml y una práctica base cónica independiente, es perfecto para una gran variedad de usos generales de laboratorio, desde la manipulación de muestras hasta aplicaciones de centrifugación.
- Sin ARNasa, ADNasa, ADN humano ni pirógenos
- Tapón Quickstar de ½ giro para facilitar su manipulación
- Estanqueidad excelente* – probado de conformidad con BS EN 14254 anexo D
- Compatible con 95 kPa a temperatura ambiente
- Disponible liso o con graduación azul y zona de rotulación blanca
- RFC máxima 9,500 x g
- Práctica base cónica independiente
- Número de lote en cada recipiente para facilitar la trazabilidad
- Disponible fabricado de forma aséptica con procesos de sala limpia automatizados y controlados o esterilizados mediante radiación
Especificaciones
Recipiente universal | |
Polipropileno | |
25 ml | |
94 mm | |
9.500 x g |
Sí | |
Cilíndrico | |
31mm | |
400 |
* El término a prueba de fugas se aplica a los recipientes Thermo Scientific Sterilin que cumplen los criterios de prueba de fugas de acuerdo con BS EN 14254 utilizando agua y un tinte de color.Nota: Esta prueba puede no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los recipientes Thermo Scientific Sterilin en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones.Los recipientes Thermo Scientific Sterilin son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones específicos a presión y temperatura ambiente.