Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de 30 ml de polipropileno Sterilin™, recipiente universal de polipropileno de 30 ml, sin etiqueta
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con el recipiente a prueba de fugas de 30 ml compatible con 95 kPa y con marcado CE con tapón de 1/2 de vuelta Quickstart.
Marca:  Thermo Scientific™ 128C/P
92.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.35600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673546
  • 147.00€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes universales Thermo Scientific™ Sterilin™ de 30 ml de polipropileno, compatibles con 95 kPa y resistentes a fugas. 
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
  • Polipropileno ultra transparente fabricado asépticamente
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Aptos para la centrifugación a 9500 × g
  • Tapón multisello QuickStart para mejorar la manipulación y proporcionar un rendimiento sin fugas inigualable
  • Número de lote impreso en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
  • Etiquetado para incluir datos del paciente y disponibles sin dosificar o dosificados con conservante de ácido bórico (0,4 g) o una cuchara suelta
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente
Cilíndrico
30 mL
Multi-Seal
31 mm
Plano
Polipropileno
Estéril
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Con marcado CE de acuerdo con la Directriz europea 98/79/CE.
Recipiente universal
94 mm
400/Paq.