Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de 30 ml de polipropileno Sterilin™, recipiente universal de polipropileno de 30 ml, sin etiqueta
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con el recipiente a prueba de fugas de 30 ml compatible con 95 kPa y con marcado CE con tapón de 1/2 de vuelta Quickstart.
139.00€ - 151.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Cilíndrico |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Tipo de tapón | Multi-Seal |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12663546
|
Thermo Scientific™
128B/P |
Recipiente universal | 30 mL | Impreso | 400/Paq. |
139.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12673546
|
Thermo Scientific™
128C/P |
Recipiente universal | 30 mL | Plano | 400/Paq. |
147.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12683546
|
Thermo Scientific™
128BBAC/P |
Recipiente universal con ácido bórico | 30 mL | Impresas | 400/Paq. |
149.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12693546
|
Thermo Scientific™
128SB/P |
Recipiente universal con cuchara | 30 mL | Impreso | 400 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes universales Thermo Scientific™ Sterilin™ de 30 ml de polipropileno, compatibles con 95 kPa y resistentes a fugas.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
- Fabricados de forma aséptica con polipropileno ultratransparente
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- Aptos para la centrifugación a 9.500 × g
- Opción de «inicio rápido» de tapón multisello para mejorar la manipulación y rendimiento sin fugas inigualable
- Número de lote impreso en cada recipiente: añade una trazabilidad completa
- Etiquetado para incluir datos del paciente y disponibles sin dosificar o dosificados con conservante de ácido bórico (0,4 g) o una cuchara suelta
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Recipiente | |
Cilíndrico | |
Multi-Seal | |
94 mm |
Polipropileno | |
30 mL | |
31 mm | |
400/Paq. |