Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de 30 ml de polipropileno Sterilin™, recipiente universal de polipropileno de 30 ml, sin etiqueta
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con el recipiente a prueba de fugas de 30 ml compatible con 95 kPa y con marcado CE con tapón de 1/2 de vuelta Quickstart.
Marca:  Thermo Scientific™ 128SB/P
Detalles adicionales : Peso : 6.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes universales Thermo Scientific™ Sterilin™ de 30 ml de polipropileno, compatibles con 95 kPa y resistentes a fugas.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Features:
  • Aseptically manufactured, ultra clear polypropylene
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Suitable for centrifugation at 9,500 × g
  • Multi-seal cap 'QuickStart' for improved handling and unrivaled leak-free performance
  • Lot number printed on each container to aid full traceability
  • Labeled for patient details and available either undosed, dosed with boric acid preservative (0.4g) or a loose spoon
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Especificaciones
Especificaciones
Container
Cylindrical
30 mL
Multi-Seal
31mm
Impreso
Polipropileno
Sterile
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Con marcado CE de acuerdo con la Directriz europea 98/79/CE.
Recipiente universal con cuchara
94mm
400