Learn More
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno
GREENER_CHOICE
Transparentes. Las placas de Petri de poliestireno Fisherbrand™ son perfectas para aplicaciones de cultivo celular o microbiano.
Marca:  Fisherbrand™ FB51506
52.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12664785
  • 135.00€ / paquete de 600
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Poliestireno
Placa de Petri
3
90 mm
No estéril
600/caja
16,2 mm
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno > Aséptico; 3 orificios de ventilación