Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno universales Sterilin™ Quickstart de 30 ml, QuickStart universal, sin etiqueta
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con estos recipientes de transporte a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa y con marcado CE.
Marca: Thermo Scientific™ 128B
95.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes de poliestireno universales Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa. Rendimiento mejorado; fácil de manejar.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
- El tapón de 1/2 vuelta garantiza una mejor manipulación por parte del usuario final
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
- Suministrados en cómodos paquetes para estante de 50
- Adecuados para la centrifugación a 3800 x g
- Número de lote en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
- Fabricados de forma aséptica
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Recipiente universal | |
Cilíndrico | |
30 mL | |
Recipiente universal Quickstart | |
94 mm | |
400/Paq. |
Poliestireno | |
No estéril | |
Polipropileno | |
31 mm (tapón), 24,5 mm (recipiente) | |
Impreso |