Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno universales Sterilin™ Quickstart de 30 ml, QuickStart universal, sin etiqueta
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con estos recipientes de transporte a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa y con marcado CE.
128.00€ - 218.78€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente universal |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Esterilidad | Estériles |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11339133
|
Thermo Scientific™
128A |
Recipiente universal Quickstart | Sin etiqueta | 400/Paq. |
209.00€
paquete de 400 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11319153
|
Thermo Scientific™
128C |
Recipiente universal Quickstart | Plano | 400/Paq. |
218.78€
paquete de 400 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11339633
|
Thermo Scientific™
128B |
Recipiente universal Quickstart | Impresas | 400/Paq. |
150.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11359133
|
Thermo Scientific™
128BBAC |
Recipiente universal Quickstart + ácido bórico | Impresas | 400/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes de poliestireno universales Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa. Rendimiento mejorado; fácil de manejar.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
- El tapón de 1/2 vuelta garantiza una mejor manipulación por parte del usuario final
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4 g) para la conservación de muestras de orina
- Suministrados en cómodos paquetes para estante de 50
- Adecuados para la centrifugación a 3800 × g
- Número de lote en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Recipiente universal | |
Cilíndrico | |
30 mL | |
31 mm (tapón), 24,5 mm (recipiente) | |
400/Paq. |
Poliestireno | |
Estériles | |
Polipropileno | |
94 mm |