Learn More
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™
Para la toma de muestras de alimentos, piensos e industria farmacéutica. Las cucharas detectables azules Buerkle™ SteriPlast™ son ideales para polvos, granulados y pastas, y se pueden detectar mediante escáneres de color, detectores de metal y rayos X.
Marca: Buerkle™ 5378-2020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para un solo uso y esterilizadas por rayos gamma
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
2000 mL | |
Estéril | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
Poliestireno | |
67,63 oz | |
Sí | |
Azul |
Título del producto
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™ > 2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido