Learn More
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™
Para la toma de muestras de alimentos, piensos e industria farmacéutica. Las cucharas detectables azules Buerkle™ SteriPlast™ son ideales para polvos, granulados y pastas, y se pueden detectar mediante escáneres de color, detectores de metal y rayos X.
35.10€ - 193.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15604124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2013 |
232 mm | 250 mL |
55.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15614124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2015 |
280 mm | 500 mL |
101.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15624124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2019 |
332 mm | 1000 mL |
156.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15634114
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2001 |
141 mm | 25 mL |
35.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15644114
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2003 |
160 mm | 50 mL |
38.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15654114
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2005 |
205 mm | 100 mL |
41.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15664114
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2007 |
216 mm | 150 mL |
43.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17200594
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-2020 |
2000 mL |
193.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para un solo uso y esterilizadas por rayos gamma
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
Azul |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™