Learn More
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™
Para la toma de muestras de alimentos, piensos e industria farmacéutica. Las cucharas detectables azules Buerkle™ SteriPlast™ son ideales para polvos, granulados y pastas, y se pueden detectar mediante escáneres de color, detectores de metal y rayos X.
Marca: Buerkle™ 5378-2015
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para un solo uso y esterilizadas por rayos gamma
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
Especificaciones
Cuchara de muestreo detectable | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Azul | |
11,02 in |
Poliestireno | |
500 mL | |
Estéril | |
Muestreo de polvos, granulados y fluidos | |
280 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Buerkle SteriPlast Detectable Scoops
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
242845 | Certificado de conformidad | 26/07/2024 | 5378-2015 |
233367 | Certificado de conformidad | 08/08/2023 | 5378-2015 |
231045 | Certificado de conformidad | 06/04/2023 | 5378-2015 |
223072 | Certificado de conformidad | 29/08/2022 | 5378-2015 |
224647 | Declaration of Conformity | 07/12/2022 | 5378-2015 |