Learn More
Buerkle™ Microespátulas SteriPlast™
Se utiliza para muestrear, transferir o procesar pequeñas cantidades de productos químicos, polvos, granulados, pastas, cremas o líquidos. Las Microespátulas Buerkle™ SterilPlast™ facilitan el trabajo preciso con un robusto mango central.
Marca: Buerkle™ 5378-1032
97.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Poliestireno
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Envasadas individualmente y esterilizados por rayos gamma
Especificaciones
Poliestireno | |
1 ml, 0,25 ml | |
Estéril | |
Normativa alimentaria de la UE |
Videos
-
Buerkle LaboPlast Micro Spatulas
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244609 | Certificado de conformidad | 10/01/2025 | 5378-1032 |
243291 | Certificado de conformidad | 20/09/2024 | 5378-1032 |
242195 | Certificado de conformidad | 26/07/2024 | 5378-1032 |
240615 | Certificado de conformidad | 13/03/2024 | 5378-1032 |
233074 | Certificado de conformidad | 25/07/2023 | 5378-1032 |