Learn More
Buerkle™ Jeringas de polipropileno SeriPlast™
Se suministra en un envase estéril y listo para su uso inmediato. Las jeringas de polipropileno Buerkle™ SteriPlast™ son transparentes con graduaciones, por lo que la cantidad de muestra se puede leer de la graduación impresa. Esterilizados y envasados por separado.
45.30€ - 104.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Manual Vacuum Sampler |
---|---|
Material | Polypropylene |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Single-use |
Graduado | Yes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11812293
|
Buerkle™
5325-0060 |
50 mL |
45.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15685605
|
Buerkle™
5325-0100 |
100 mL |
104.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Transparente
- Graduados
- Esterilizados, envasados por separado
Especificaciones
Manual Vacuum Sampler | |
Not Autoclavable | |
Yes |
Polypropylene | |
Single-use | |
Sterile |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Jeringas de polipropileno SeriPlast™