Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™
BIOPHARMA
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Azul Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8045B-60
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859431
  • 130.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Embolsadas individualmente
Azul
Polipropileno
60 mL
No estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote122053 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/03/2025 Catalog Number8045B-60
Número de lote121313 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/03/2025 Catalog Number8045B-60
Número de lote107994 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/02/2023 Catalog Number8045B-60
Número de lote102618 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/08/2022 Catalog Number8045B-60
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™ > Capacidad, métrico: 60ml