Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
Marca: Sampling Systems™ 8444A-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Nuestras bandejas de recuento de cápsulas facilitan la clasificación y el recuento exactos.
- Están fabricadas con PS resistente y a prueba de roturas.
- Adecuadas para su uso con todas las cápsulas de tamaño 2 a tamaño 00.
- Utilícela nada más sacarla de la bolsa de PE sellada con calor.
- Se fabrican y envasan en condiciones de sala limpia.
- Hechas de PS de uso alimentario blanco.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
- Estériles o no estériles.
Especificaciones
12 mm | |
Polipropileno | |
No estéril |
260 mm | |
130 mm | |
Bolsa |