Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
BIOPHARMA
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
76.60€ - 118.00€
Especificaciones
Altura (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 130 mm
Tipo de empaquetado Bolsa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17564676
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8444A-1
No estéril
76.60€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17574676
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8444A-1S
Estéril
118.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Our capsule counting trays makes accurate sorting and counting easy.
  • They are made from robust, shatterproof PS.
  • They are suitable for use with all capsules from Size 2 to Size 00.
  • Use straight from the heat sealed PE bag.
  • They are manufactured and packed under cleanroom conditions.
  • Made from white food grade PS.
  • Conforms to the latest FDA and EU requirements.
  • BSE/TSE free.
  • Either sterile or non sterile.
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Polipropileno
Bolsa
260 mm
130 mm