missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife
Constructed of food/pharma grade HDPE, making it ideal for manufacturing areas. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife is good for hygienic applications and requires no cleaning.
Marca: Sampling Systems™ 8175H-150S
Detalles adicionales : Peso : 3.58800kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estéril | |
260 mm | |
40 mm |
Embolsados individualmente | |
Blanco | |
150 mm |