Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife
Constructed of food/pharma grade HDPE, making it ideal for manufacturing areas. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife is good for hygienic applications and requires no cleaning.
175.00€ - 193.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Descripción | Embolsados individualmente |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15124966
|
Sampling Systems™
8175H-200S |
200 mm | 300 mm | Estéril |
193.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15750678
|
Sampling Systems™
8175H-150 |
150 mm | 260 mm | No estéril |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869471
|
Sampling Systems™
8175H-150S |
150 mm | 260 mm | Estéril |
193.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879471
|
Sampling Systems™
8175H-200 |
200 mm | 300 mm | No estéril |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Embolsados individualmente | |
Blanco |