Learn More
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™
Fabricado con HDPE de grado alimentario y resistente a productos químicos. El embudo de polvo desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para transferir y muestrear polvos.
Marca: Sampling Systems™ 8111H-250S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Especificaciones
250 mm | |
HDPE | |
No | |
Filling Funnel (Powders) |
40 mm | |
Not Autoclavable | |
Sterile |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™ > Sterile, 250 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido