Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler is a hygienic, single use device that has been specially designed to take samples through the side of the sack.
Marca: Sampling Systems™ 8085N-100
Detalles adicionales : Peso : 8.31600kg
Descripción
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril | |
400 mm | |
14 mm |