Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler is a hygienic, single use device that has been specially designed to take samples through the side of the sack.
233.00€ - 301.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Longitud (métrico) | 400 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11995846
|
Sampling Systems™
8085A-100 |
No estéril | 25 mm |
233.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11905856
|
Sampling Systems™
8085A-100S |
Estéril | 25 mm |
256.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15691582
|
Sampling Systems™
8085N-100S |
Estéril | 14 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15839461
|
Sampling Systems™
8085N-100 |
No estéril | 14 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Suitable for use in ATEX areas
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
400 mm |