Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
Designed to take a 50mL sample from the sampling slot positioned near the tip of the sampler. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mono Slot Sampler is ideal for taking a single sample from free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 8069H-1000
Detalles adicionales : Peso : 8.50500kg
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada
- Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado
- No hay contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura | |
20 por paquete | |
No estéril | |
970 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
50 mL | |
26 mm |