Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
Designed to take a 50mL sample from the sampling slot positioned near the tip of the sampler. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mono Slot Sampler is ideal for taking a single sample from free flowing powders and granules.
178.00€ - 233.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de Ranura |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Incluye | 20 por paquete |
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Diámetro (métrico) | 26 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15859451
|
Sampling Systems™
8069H-1000 |
Tomamuestras de Ranura | 970 mm | No estéril |
211.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869451
|
Sampling Systems™
8069H-1000S |
Tomamuestras de Ranura | 970 mm | Estéril |
233.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879451
|
Sampling Systems™
8069H-500 |
Tomamuestras de Ranura | 620 mm | No estéril |
178.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889451
|
Sampling Systems™
8069H-500S |
Tomamuestras de Ranura | 620 mm | Estéril |
192.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX areas
- Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the closed position
- After leaving the sampler for several seconds to allow powder to enter, rotate handle to close the sampler
- Deposit the sample into a suitable container
- No cross contaminatin
- No cleaning required
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura | |
20 por paquete | |
26 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
50 mL |