Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
Designed to take a 50mL sample from the sampling slot positioned near the tip of the sampler. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mono Slot Sampler is ideal for taking a single sample from free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 8069H-500S
Detalles adicionales : Peso : 5.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889451
  • 192.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada
  • Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura
20 por paquete
Estéril
620 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
50 mL
26 mm