Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™
BIOPHARMA
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Roja Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8045R-2500S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17488873
  • 143.52€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Embolsadas individualmente
Rojo
Poliestireno
2,5 L
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote119279 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/02/2025 Catalog Number8045R-2500S
Número de lote120337 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/01/2025 Catalog Number8045R-2500S
Número de lote120337 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/11/2024 Catalog Number8045R-2500S
Número de lote117040 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2024 Catalog Number8045R-2500S
Número de lote118762 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/06/2024 Catalog Number8045R-2500S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™ > Capacidad, métrico: 2500mL