Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper
Designed to be ergonomic, which means they are easy to use and ideal for scraping and cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper is ideal for use with foodstuffs, cosmetics and pharmaceuticals.
Marca:  Sampling Systems™ 8785H-110
Detalles adicionales : Peso : 5.83200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879561
  • 192.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Raspador desechable
Embolsadas individualmente
Natural
110 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
No estéril
225 mm