Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper
Designed to be ergonomic, which means they are easy to use and ideal for scraping and cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper is ideal for use with foodstuffs, cosmetics and pharmaceuticals.
175.00€ - 217.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Raspador desechable |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Esterilidad | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Esterilidad | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15164966
|
Sampling Systems™
8785H-75S |
190 mm | Estéril | 75 mm |
217.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13462829
|
Sampling Systems™
8785H-110S |
225 mm | Estéril | 110 mm |
205.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879561
|
Sampling Systems™
8785H-110 |
225 mm | No estéril | 110 mm |
192.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889561
|
Sampling Systems™
8785H-75 |
190 mm | No estéril | 75 mm |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in 2 sizes
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Especificaciones
Raspador desechable | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Embolsadas individualmente | |
Natural |