Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper
Designed to be ergonomic, which means they are easy to use and ideal for scraping and cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper is ideal for use with foodstuffs, cosmetics and pharmaceuticals.
Marca: Sampling Systems™ 8785H-75S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponible en 2 tamaños:
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Raspador desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Natural | |
75 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estéril | |
190 mm |