Learn More
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate
Selective CaM kinase kinase inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 1551/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18066052
  • 332.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
Especificaciones
Especificaciones
7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate
>98%
Soluble to 10mM with sonication in DMSO
Observed MW: 374.35
1173022-21-3
10 mg
C19H10N2O3.C2H4O2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación