missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ STO-609 acetate

Selective CaM kinase kinase inhibitor

170.00€ - 1255.00€

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate
CAS 1173022-21-3
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Solubilidad Soluble to 10mM with sonication in DMSO
Fórmula molecular C19H10N2O3.C2H4O2
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18066052
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1551/10
10 mg
332.00€
10 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18708087
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1551/50
50 mg
1255.00€
50 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18739047
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1551/1
1 mg
170.00€
1 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
Especificaciones

Especificaciones

7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate
>98%
C19H10N2O3.C2H4O2
1173022-21-3
Soluble to 10mM with sonication in DMSO
Observed MW: 374.35
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado