Learn More
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento
Permite la selección de las combinaciones de cajas óptimas para las demandas de almacenamiento individuales. Las cajas de almacenamiento Eppendorf™ proporcionan un almacenamiento seguro de los tubos de muestras en un diseño que ahorra espacio. Ofrece una selección de tubos de 0,5 ml a 50 ml.
Marca:  Eppendorf™ 0030140532
44.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24223" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15601734
  • 48.79€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características:
  • Opciones de combinación flexibles y optimizadas para diferentes formatos de caja
  • Retiene la forma en la temperatura de congelación de -86°C para el almacenamiento de muestras o la esterilización en autoclave durante 20 minutos a 121°C para la esterilización
  • Código grabado con láser, alfanumérico, individual y fiable asignado a cada ubicación de muestra
  • Minimiza los errores de asignación
  • Proporciona legibilidad de alto contraste.
  • Se mantiene de forma permanente
  • Las cinco etiquetas de inscripción adicionales en la tapa permiten el etiquetado personalizado por el usuario
  • Se adapta a todos los formatos habituales de tubos: tubos criogénicos, tubos de microcentrífuga, tubos cónicos de 15 y 50 ml y otros recipientes de laboratorio
  • Cajas de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml con ranuras de ventilación para un proceso de congelación con distribución uniforme
  • Evita daños o roturas de tubos, que suelen producirse con frecuencia al congelar formatos de tubos largos en cajas cerradas
  • Compatible con sistemas comunes de gradilla de para congelador y las distintas variantes de rejilla interior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Archivador de portaobjetos Shandon
Tubos (5 ml)
25
5 x 5
63,5 mm
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
Sí
4 unidades.
2,5 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento > Admite: 25 tubos (5 ml); altura: 63,5 mm (2,5 IN); n.º de gradillas: 5 x 5; n.º por paquete: 4 unidades.