Learn More
Fisherbrand™ Storage File Systems
For long-term storage of histology microscope slide and tissue cassette specimens.
Marca: Fisherbrand™ 22126344
139.14 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
Las cajas de almacenamiento de casetes para portaobjetos y tejidos Fisherbrand™ proporcionan un método económico, resistente y seguro para el almacenamiento a largo plazo de las muestras de portaobjetos de microscopio y de bloques de casetes para tejidos.
Nuestras cajas fáciles de montar vienen 10 por caja e incluyen 40 cajones/insertos de cajón para la opción de almacenamiento de portaobjetos (4 cajones por archivo) y 80 cajones/insertos de cajón para la opción de almacenamiento de bloques de tejidos (8 cajones por archivo).
La superficie revestida ayuda a garantizar la resistencia a la humedad para una protección a largo plazo. Cada caja de almacenamiento de portaobjetos de microscopio contiene hasta 2000 portaobjetos de microscopio mientras que cada caja de almacenamiento de bloques de tejido contiene hasta 500 bloques de tejido/casetes. Las exclusivas lengüetas de bloqueo ayudan a mantener las cajas apiladas de forma segura y estable.
Especificaciones
Blanco | |
Almacenamiento de muestras histológicas | |
Una caja de archivos y ocho cajones pequeños | |
299 mm |
Bloque de 500 tejidos | |
100 mm | |
Cartón |