Learn More
Fisherbrand™ Storage File Systems
For long-term storage of histology microscope slide and tissue cassette specimens.
184.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras histológicas |
Altura (métrico) | 100 mm |
Material | Cartón |
Anchura (métrico) | 299 mm |
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17207820
|
Fisherbrand™
|
Bloque de 500 tejidos |
184.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fisherbrand™ slide and tissue cassette storage boxes provide an economical yet sturdy and secure method for long-term storage of your microscope slide and tissue cassette block specimens.
Our easy to assemble boxes come 10 per case and include 40 drawers/drawer inserts for the slide storage option (4 drawers per file) and 80 drawers/drawer inserts for the tissue block storage option (8 drawers per file).
The coated surface helps to ensure moisture resistance for long-term protection. Each microscope slide storage box holds up to 2000 microscope slides while each tissue block storage box holds up to 500 tissue blocks/cassettes. The unique locking tabs help keep stacked boxes safely secured and stable.
Especificaciones
Blanco | |
100 mm | |
299 mm |
Almacenamiento de muestras histológicas | |
Cartón |