Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios. Los recipientes rectos Gosselin™ cuentan con un tapón a prueba de fugas.
Marca: Gosselin™ TP35C-011
69.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- El polipropileno resistente a roturas se ha diseñado especialmente para su uso en los sectores alimentarios, de productos lácteos y de elaboración de cerveza
- Se incluyen tapones de rosca de LDPE
- Reborde interior a prueba de fugas que evita las gotas entre las roscas
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Estériles SAL 10-3
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
60 mL | |
Azul | |
Tapón de rosca | |
33 mm | |
70 mm | |
Sin etiqueta |
Sí | |
No estéril | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Natural | |
Aplicaciones bacteriológicas | |
Tapón de rosca de LDPE con reborde interior a prueba de fugas | |
700/paq. |